AuftragsverfolgungKontakt
Proteometer-CV reconstitution reagent | Avantor
Proteometer-CV reconstitution reagent
Proteometer-CV Rekonstitutionsreagenz (1X)
Artikelnr. NOVIREC-PCV-001
New Product
Anbieter:   NOVILYTIC
Proteometer-CV reconstitution reagent
Artikelnr. NOVIREC-PCV-001
Anbieter:  NOVILYTIC
New Product
CAS Nummer:  
Proteometer-CV reconstitution reagent
Proteometer-CV reconstitution reagent
Proteometer-CV Rekonstitutionsreagenz (1X)
CAS Nummer:  
Preis
264,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
1 x vial of reconstitution reagent.
  • Reconstitution Reagent for the fluorescent reagent
Intended for use with the Proteometer-CV kit.
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformation: Reorder individually as needed.
Lieferumfang:
Verpackung: Supplied in a custom box with instructions for use. Store at room temperature.
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Proteometer-CV Rekonstitutionsreagenz (1X)
Spezifikationen