AuftragsverfolgungKontakt
Proteometer-L buffer packets | Avantor
Proteometer-L buffer packets
Proteometer-L Pufferbeutel (7X)
Artikelnr. NOVIBUF-PL-001
New Product
Anbieter:   NOVILYTIC
Proteometer-L buffer packets
Artikelnr. NOVIBUF-PL-001
Anbieter:  NOVILYTIC
New Product
CAS Nummer:  
Proteometer-L buffer packets
Proteometer-L buffer packets
Proteometer-L Pufferbeutel (7X)
CAS Nummer:  
Preis
440,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
7 sealed buffer packets specifically formulated for use with Proteometer-L kit.
  • Buffer packets available for reorder when the Proteometer-L reactor and/or Proteometer-L reagent are not required
Intended for use with the Proteometer-L kit.
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformation: Reorder individually as needed.
Lieferumfang:
Verpackung: Supplied in a custom box with instructions for use. Store at room temperature.
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Proteometer-L Pufferbeutel (7X)
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.