Brady® i75 Series R4400 Ribbon for the i7500 Label Printer
Dieser Abzieher aus Edelstahl ist leicht, einfach zu bedienen und mit QuickConnect-Griffen™ kompatibel. Es verfügt über eine austauschbare Gummilippe, einen sicheren Druckclip und einen schraubenfreien Kanal für einen schnellen Lippenwechsel. Der ergonomische, rutschfeste Griff bietet Komfort und Kontrolle für eine effiziente Reinigung des Reinraums.
Leichtes Werkzeug aus Edelstahl mit Gummigriff
- Gummigriff verhindert das Verrutschen des Werkzeugs bei Verwendung mit Desinfektionsmitteln
- Lässt sich leicht vertikal und horizontal verwenden und ermöglicht es dem Benutzer, hohe Fenster und schwer zugängliche Bereiche zu reinigen
- Alle Komponenten des Abziehers sind kompatibel mit gängigen Reinraumreinigern und Desinfektionsmitteln
- Der nach unten zu drückende Griffclip ermöglicht eine einfache Installation und verhindert, dass sich die Gummilippe während des Gebrauchs bewegt
- Durch den schraubenlosen Kanal können die Lippen schnell und einfach ausgetauscht werden
- Abzieher kann bei 121° C für 30 Minuten autoklaviert werden
- Ideal für den Einsatz in allen Bereichen des Reinraums
Der Abzieher aus Edelstahl ist ein langlebiges, leichtes Werkzeug, das für die effiziente Reinigung von Reinräumen und die Entfernung von Flüssigkeiten entwickelt wurde. Sein Gummigriff sorgt für einen sicheren Halt, auch bei Verwendung mit Desinfektionsmitteln, während der schraubenlose Kanal einen schnellen Lippenwechsel ermöglicht. Kompatibel mit Contec QuickConnect-Griffen™, erreicht er problemlos hohe Fenster und enge Räume. Er ist 30 Minuten lang bei 121 °C vollständig autoklavierbar und erfüllt strenge Reinraumstandards, was ihn ideal für den Einsatz in pharmazeutischen, biotechnologischen und mikroelektronischen Umgebungen macht.
:
:
:
:
:
:
- Bezeichnung:Abzieher für die Fensterreinigung
- Länge:46 cm (18")
- Material:Edelstahl