About this item
Erstellen Sie große Etiketten im Format 38,10 mm mit Rand-zu-Rand-Druck und einer großen Auswahl an Textgrößen.
Drucken Sie mit bis zu 38,10 mm pro Sekunde, um Ihre Arbeit schneller zu erledigen
Hintergrundbeleuchtetes, vollfarbiges LCD-Grafikdisplay für eine einfachere Beschriftung in schwach beleuchteten Bereichen
Langlebig konstruiert, um Stürzen aus 1,2 m Höhe standzuhalten
Der wiederaufladbare NiMH-Akku druckt bis zu 1700 Etiketten mit einer einzigen Ladung
Mit 250+ problemlosen Drop-in-Patronen und 26+ Hochleistungsmaterialien. Geben Sie Daten mit größerer Genauigkeit ein, da Sie zwischen einer intuitiven QWERTZ-Tastatur, einem separaten Ziffernblock oder einem PC arbeiten.
Wird mit einer Lizenz für die Brady Workstation Suite Ihrer Wahl ausgeliefert: Produkt- und Kabelidentifikation, Sicherheits- und Anlagenidentifikation oder Laboridentifikation, die die einfache Erstellung einer Vielzahl von Etiketten und Schildern ermöglicht.
Anwendungen beinhalten Nachverfolgung von Vermögenswerten; die Kennzeichnung von Leiterplatten; Bauteilen und Geräten; Daten und Telekommunikation; Elektrogeräten; Einrichtungen; Inventar und Inspektionen; Laboren; Lean- und 5S-Kennzeichnungen; Sicherheitskennzeichnung; Lagerkennzeichnung; Drähte und Kabel Beschriftung sowie allgemeine Kennzeichnung.
Tastaturtyp: QWERTY
UKCA; FCC.
M4-; M4C-; M5-; M5C-.
Zwei Jahre Garantie.
Dieser M510-Drucker wird in einem Karton mit einem wiederaufladbaren NiMH-Akku, einem Netzteil, einer B-595-Vinyl-Etikettenpatrone, einer B-481-Patrone für Objektträger-Etiketten aus Polyester, einer Kurzanleitung, einem USB-Kabel, einer Lizenz für Brady Workstation Software-Suites und einem USB-Flash-Laufwerk mit Treiber und Benutzerhandbuch geliefert.
Specifications
- Catalog No:
- BRDY324276
- BRDY324275
- Anschlüsse:
- USB
- USB
- Modell:
- M510
- M510
- Power supply:
- EU plug
- UK plug
- Print width:
- 36,58 mm (max.)
- 36,58 mm (max.)
- Width:
- 38,10 mm (max, label/tape)
- 38,10 mm (max, label/tape)
Specifications
Related Information
M510 Label Printer Frequently Asked Questions.pdf
Additional Product Details
TDS M510, M511 Label Printer.pdf