AuftragsverfolgungKontakt
QuEChERS Dispersive Solid Phase Extraction (SPE) Kit
QuEChERS Dispersive Solid Phase Extraction (SPE) Kit
QuEChERS Dispersive SPE-Kit, 5 g Probe, 50 ml
Catalog # HYPES1-15-CN-KIT
QuEChERS Dispersive Solid Phase Extraction (SPE) Kit
Catalog # HYPES1-15-CN-KIT
CAS Number:  
QuEChERS Dispersive Solid Phase Extraction (SPE) Kit
QuEChERS Dispersive SPE-Kit, 5 g Probe, 50 ml
CAS Number:  
Price
217,00 €
Log in for availability
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Das QuEChERS Extraction Kit wurde für die effiziente Extraktion von Pestiziden aus Lebensmittelproben entwickelt und stellt die Einhaltung des Arzneibuchs Chinas 2025 sicher.
  • Extrahiert effizient Pestizide aus Lebensmittelproben
    Gewährleistet die Einhaltung des chinesischen Arzneibuchs 2025
    Vorverpackt für Bequemlichkeit und Benutzerfreundlichkeit
    Liefert zuverlässige, qualitativ hochwertige Ergebnisse für analytische Tests
Sorbent: Wasserfreies Magnesiumsulfat, Primär-/Sekundäramin Endkappe C18, graphitisierter Ruß
Röhrchengröße: 15 ml
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information: Inklusive Kit mit 900 mg MgSO₄, 300 mg PSA, 300 mg C18, 100 mg Si, 4 mg GCB, vorgefüllt in 15 ml QuEChERS Röhrchen.
Packaging: Packung mit 50 Stk.
Caution:
Specifications
Specifications
  • Bezeichnung:
    QuEChERS Dispersive SPE-Kit, 5 g Probe, 50 ml
Specifications