Spezifikationen
- Anzahl Objektträger:100
- Farbe:Grün
- Bezeichnung:Objektträger-Aufbewahrungssystem, 10/Etui
- Material:PS
- B×T×H:82×245×86 mm
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Hergestellt aus hoch schlagfestem Polystyrol. Bestehend aus einer Schachtel mit transparentem Deckel mit einfachem Öffnen und herausnehmbarem Innengestell.
Kann bis zu 200 Standard-Objektträger aufnehmen
Geeignet für 2 mm dicke Objektträger
Dieses abnehmbare Gestell ist in zwei Teile mit jeweils 50 nummerierten Schlitzen unterteilt, so dass 100 Objektträger separat platziert und ihre Streifen gelesen werden können. Um Platz zu sparen, können Sie die Anzahl der Objektträger verdoppeln, indem Sie einfach zwei Objektträger pro Schlitz lagern, sodass jedes Teil bis zu 100 Objektträger aufnehmen kann, was zu einer Gesamtkapazität von 200 Objektträgern führt.
Sie können auch ohne das interne Gestell verwendet werden, so dass die Kapazität 400 Objektträger erreicht. Stapelbar. Das interne Gestell ermöglicht es, alle Objektträger gleichzeitig zu entsorgen. Der vordere Teil der Box kann beschriftet werden.
Außenmaße: 82×245×86 mm.