Specifications
- Typ:(2) 200-mm-HDPE-Räder mit FPVC-Reifen, (2) 40-mm-Lenkrollen aus Gummi
- Gewicht:59,43 kg
- Farbe:Gelb/schwarz
- Bezeichnung:Large Spill Caddy,
- B×T×H:700×760×1280 mm
- Absorptionsvermögen:179,1 L
- VE:1 per pack
Specifications
About this item
Der große, mobile Wagen auf Rädern mit ausschwenkbaren Türen und Klappdeckel bietet sofortigen Zugriff auf die universellen Verbrauchsmaterialien für die Spill-Response, die sich in diesem gut sichtbaren Kit befinden.
Reagieren Sie auf große Verschüttungen
Türen und Deckel lassen sich für vollen Zugang öffnen
Hält eine montierte Rolle PIG-Matte für einfaches Ziehen und Reißen
Abschließbarer Wagen und verstellbare Regale
Absorptionsmittel, die sich für eine schnelle Reaktion bewährt haben
Absorbiert Flüssigkeiten wie Öle, Kühlmittel, Lösungsmittel, Wasser
Verwendung als gut sichtbare Zentrale für Absorptionsmittel und Verschüttungsmaterialien. Vorverpackt und durchdacht gestaltet, damit Sie finden können, wonach Sie suchen, ohne zu graben oder die Ausrüstung zu entsorgen. Der Wagen ist fast 3× größer und der Inhalt nimmt über 3× mehr auf als der ursprüngliche Auffangbehälter.
Hinterräder von 200 mm rollen leicht über unebenen Untergrund; Mit den vorderen Lenkrollen können Sie den Wagen schwenken und aus einer Ruheposition bewegen, ohne ihn nach hinten zu kippen. Hält eine montierte Rolle PIG-Matte für eine einfache Pull-and-Tear-Abgabe; Enthält auch blaue saugfähige Socken, Mattenpolster, Kissen und Tücher für eine schnelle Reinigung.
760 mm Breite passt durch Türen und Gänge. Auf dem obersten Regal bleibt Platz, um standortspezifisches Zubehör oder PSA zu verstauen.
Ausstattung:
Wagen - HDPE; HDPE-Räder mit FPVC-Reifen; Gummirollen
Socken - Polypropylen und Magnesiumaluminiumsilikat
Mattenpolster und Rolle - Polypropylen
Kissen - Polypropylen und Zellulose
Tücher - Zellulose mit Klebebindemittel
Enthält Mattenrolle - 1 (510 mm × 41 m), Mattenpolster - 50 (380 mm × 510 m), Socken 2 (80 mm x 3 m), Socken - 6 (80×1220 mm), Kissen - 80 (250×250 mm), Tücher - 56 (300×300 mm), Einwegbeutel und -krawatten - 10 (910×1520 mm), Spill-Kit-Ordner - 1, Leitfaden zur chemischen Verträglichkeit des Spill-Kits - 1, Large spill caddy (700B×760T×1280H mm).