HPLC-Säulen, Repromer 1000 RPS
Catalog # MAISRM68.RPS.S0103
Supplier: DR MAISCH
New Product
Specifications
- Ø int.:3 mm
- Partikelgröße:8 µm
- Porengröße:1000 Å
- Länge:13 mm
- USP-Code:L21
- pH-Bereich:2 - 10
Specifications
About this item
Für Zucker, Alkohole und org. Säuren: (Polymere eluieren vor Monomeren).
Accessories information:
Ordering information:
Packaging: