AuftragsverfolgungKontakt
Proteometer-UFT MD unit | Avantor
Proteometer-UFT MD unit
Proteometer-UFT MD unit
Artikelnr. NOVIRCT-PUF-001
New Product
Anbieter:   NOVILYTIC
Proteometer-UFT MD unit
Artikelnr. NOVIRCT-PUF-001
Anbieter:  NOVILYTIC
New Product
Proteometer-UFT MD unit
Proteometer-UFT MD unit
Proteometer-UFT MD unit
Preis
704,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Proteometer-UFT MD unit sold individually.
  • Proteometer-UFT MD unit replaces the LC column in the analytical system
Intended for use with the Proteometer-UFT kit.
 :
 : Reorder individually as needed.
 :
 : Supplied in a custom box with instructions for use. Follow instructions in "Instructions for Use" for proper storage.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Proteometer-UFT MD unit