AuftragsverfolgungKontakt
Proteometer-L reactor | Avantor
Proteometer-L reactor
Proteometer-L reactor
Artikelnr. NOVIRCT-PL-001
New Product
Anbieter:   NOVILYTIC
Proteometer-L reactor
Artikelnr. NOVIRCT-PL-001
Anbieter:  NOVILYTIC
New Product
Proteometer-L reactor
Proteometer-L reactor
Proteometer-L reactor
Preis
2 160,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Proteometer-L Reactor sold individually.
  • Proteometer-L Reactor replaces the LC column in the analytical system
Intended for use with the Proteometer-L kit.
Zubehördetails:
Bestellinformation: Reorder individually as needed.
Lieferumfang:
Verpackung: Supplied in a custom box with instructions for use. Follow instructions in "Instructions for Use" for proper storage.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Proteometer-L reactor
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.