Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Automatisierte Liquid-Handling-Systeme
Accessories for epMotion® 96 Flex Liquid Handling System
Accessories for epMotion® 96 Flex Liquid Handling System
Artikelnr. EPPE0013563.934
Lieferant:
EPPENDORF
Bild vergrößern
Accessories for epMotion® 96 Flex Liquid Handling System
Artikelnr. EPPE0013563.934
Lieferant:
EPPENDORF
Spezifikationen
Bezeichnung:
Mains/power cord, 230 V, 50 Hz (EU)
Seq:
1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Produktdetails
Produktdetails