AuftragsverfolgungKontakt
Heating Mantle WHM for Flasks, without Controller | Avantor
Heating Mantle WHM for Flasks, without Controller
New Product
Anbieter:   witeg Labortechnik
Heating Mantle WHM for Flasks, without Controller
Anbieter:  witeg Labortechnik
New Product
Zertifikate
4 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Heating mantles WHM for flasks, 450 °C for use with external controller. Ideal for spherical flasks 50 to 6000 ml.
  • Without controller (separate controller needed)
    Nickel chrome heating element
    Coil type: acid-resistant, long life time
    All kinds of flasks can be used
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • WITGDH.WHM12057
  • WITGDH.WHM12056
  • WITGDH.WHM12053
  • WITGDH.WHM12055
  • Stromzufuhr:
  • 230 V
  • 230 V
  • 230 V
  • 230 V
  • Abmessungen:
  • 140 mm inside depth
  • 110 mm inside depth
  • 85 mm inside depth
  • 110 mm inside depth
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
  • Kolbeninhalt
    Kolben A-Ø
    Ø×H
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 5000 ml
    221 - 224 mm
    325×165 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    WITGDH.WHM12057
    Stromzufuhr
    230 V
    Abmessungen
    140 mm inside depth
    New Product
  • 3000 ml
    184 - 187 mm
    270×135 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    WITGDH.WHM12056
    Stromzufuhr
    230 V
    Abmessungen
    110 mm inside depth
    New Product
  • 500 ml
    102 - 105 mm
    200×95 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 129,00 €
    129,00 €
    1 * 1 ST
       129,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    WITGDH.WHM12053
    Stromzufuhr
    230 V
    Abmessungen
    85 mm inside depth
  • 2000 ml
    165 - 169 mm
    270×135 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 155,00 €
    155,00 €
    1 * 1 ST
       155,00 €
    Spezifikationen:
    New Product
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    WITGDH.WHM12055
    Stromzufuhr
    230 V
    Abmessungen
    110 mm inside depth
    New Product
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.