AuftragsverfolgungKontakt
KR2i Starter Fitting Kit | Avantor
KR2i Starter Fitting Kit
KR2i starter kit
Artikelnr. SPECACR2-SKT
New Product
KR2i Starter Fitting Kit
Artikelnr. SPECACR2-SKT
New Product
KR2i Starter Fitting Kit
KR2i starter kit
Preis
2 010,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Kit with Luer, mini TC accessories and tools.
Kit consists of fittings: 3 Luer pressure Sensor, non-irradiated (PS), 5 flow control valve (PS), 20 orange cable tie 152,4L×9,52 W mm one way stopcock (nylon), 4 sanitary clamp 12,7×19,05 mm(nylon), 10 sanitary gakset 19,05 mm (silicone), 4 ProConnex®, 19,05 mm TC×6,35 mm HB with FLL (PS), 5 stopcock (PS), 6 ProConnex®, 12,7 mm TC to FLL (PS), 6 Sanitary gasket 12,7 mm (silicone).
Consists of tools: 1 cable tie gun, 1 scissors, 2 cable box and 1 screwdriver (Philips).
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    KR2i starter kit
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.