- Für:Kompatibel mit H2-Spendern
- Verpackt:12 Packungen, je 170 Handtücher; 2-lagig
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Premium mehrfach gefaltete Handtücher, Nachfüllpackung
- L×B:320×212 mm (Unfolded size); 8 mm L (Folded size)
Tork Xpress® komprimierte, weiche, mehrfach gefaltete Handtücher weiß H2, Premium, 2-lagig, M-Falz, groß. Bieten Sie Ihren Gästen in gehobenen Einrichtungen zusätzlichen Komfort mit diesen weichen, dicken und großen Handtüchern.
Reduzieren Sie den Verbrauch von Papierhandtüchern in Waschräumen und verbessern Sie die Hygiene durch Einzelhandtuchausgabe
- Reduzieren Sie Abfall und sparen Sie Kosten – diese Handtücher trocknen schnell und sind saugfähig, sodass Gäste weniger verbrauchen
- Maximieren Sie den Platz – verwenden Sie diese komprimierten Papierhandtücher mit dem kompakten Tork Xpress® Spender in Waschräumen mit geringer bis mittlerer Nutzung
-
Premiumqualität
Kompatibel mit H2-Spendern
Sparen Sie Zeit beim Nachfüllen der Spender mit 50% komprimierten Papierhandtüchern, die die Spenderkapazität verdoppeln. Gäste genießen mit diesen weichen und saugfähigen Handtüchern ein erstklassige Erfahrung. Die Einzelausgabe trägt zu verbesserter Hygiene bei und reduziert Abfall, da die Gäste nur das Handtuch berühren, das sie sich nehmen. Unsere kompakten Spender passen in kleine Räume und bieten maximalen Komfort.
EU Ecolabel, SE/004/001; FSC MIX Credit, SA-COC-008266.