ContactUsLinkComponent
Tork PeakServe® H5 Large Recessed Cabinet Adapter for Hand Towels
Artikelnr. SCAA552512
Lieferant:  Essity
New Product
undefined
Tork PeakServe® H5 Large Recessed Cabinet Adapter for Hand Towels
Artikelnr. SCAA552512
Lieferant:  Essity
New Product
Spezifikationen
  • Für:
    Tork PeakServe® Continuous™ Handtücher
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Adapter für Papierhandtücher, 96×365×519 mm (W×D×H)
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Tork PeakServe® großer, versenkbarer Schrankadapter für Handtücher H5, hohe Kapazität, erhöhtes Design.
  • Schluss mit Papierhandtuchmangel mit diesem leicht nachfüllbaren System, das die Kapazität um bis zu 40% erhöht.
  • Halbieren Sie die Nachfüllzeit mit diesem Hochleistungssystem für 1230 Papierhandtücher
  • Vermeiden Sie Renovierungsarbeiten mit diesem ADA-konformen Tork PeakServe®-Adapter, der in eine vorhandene Unterputzeinheit passt.
  • Vermeiden Sie lange Warteschlangen in stark frequentierten Waschräumen, da Papierhandtücher in nur drei Sekunden ausgegeben werden.
  • Material: Kunststoff
    Farbe: Weiß
    Geeignet für H5-Nachfüllungen von Tork
Schluss mit langen Warteschlangen und fehlenden Papierhandtüchern in stark frequentierten Waschräumen – mit dem großen Tork PeakServe® versenkbaren Schrankadapter für Handtücher. Der Adapter lässt sich in weniger als fünf Minuten einfach in einen vorhandenen Schrank einbauen und verkürzt die Warteschlangen im Waschraum dank der schnellen Ausgabe des Tork PeakServe® Continuous™ Handtuchsystems. Das System erweitert außerdem den Papierhandtuchvorrat durch praktische, um 50% komprimierte Nachfüllbündel.
Certifications:
Ordering information:
Delivery:
Packaging:
Caution: