Specifications
- Verpackt:4 buckets, 58 sheets (4×58 wipes)
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Cleaning wet wipes, refill, premium, compatible with Tork W14 dispensers
- L×B:15660×135 mm
Specifications
About this item
Reinigen Sie Ihre Hände effektiv mit diesen professionellen Tüchern.
Entfernen Sie Öl, Fett, Schmiermittel und Schmutz mühelos dank der robusten Textur und der hohen Saugfähigkeit dieser Feuchttücher.
Vermeiden Sie potenzielle Irritationen mit parfümfreien und hautfreundlichen Tüchern.
Das Nachfüllen ist dank des Eimerspenders einfach und effizient.
Wenn kein Wasser zur Verfügung steht, können Sie die feuchten Handreinigungstücher von Tork verwenden. Ihre kräftige Textur entfernt Öl, Fett und Schmierstoffe schnell von den Händen. Dank ihrer professionellen Reinigungskraft entfernen sie auch effektiv Schmutz. Stark gegen Schmutz bedeutet nicht hart zur Haut, denn die hochwertigen 1-lagigen Tücher haben eine sanfte, parfümfreie Formel. Das Nachfüllen ist zudem kinderleicht – die Tücher in Kombination mit dem Eimer sorgen für einen unkomplizierten und effizienten Vorgang.