AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Fluorometer | Avantor
VWR® Fluorometer
VWR® Fluorometer, 100 - 240 VAC, Excitation: Blue: 460 - 480 nm, Red: 630 - 650 nm; Emission: Green: 500 - 535 nm, Red: 670 - 710 nm
Artikelnr. VWRI210-000157.
Anbieter:   VWR Collection
VWR® Fluorometer
Artikelnr. VWRI210-000157.
Anbieter:  VWR Collection
VWR® Fluorometer
VWR® Fluorometer
VWR® Fluorometer, 100 - 240 VAC, Excitation: Blue: 460 - 480 nm, Red: 630 - 650 nm; Emission: Green: 500 - 535 nm, Red: 670 - 710 nm
Preis
2 950,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
VWR® Fluorometer for quantitation of DNA, RNA, and Proteins. Compact with touch screen control panel. Compatible with VWR® quantitation kits and kits from leading suppliers.
  • Sensitive Quantifizierung bis zu 0,1 pg/µl ds DNA
  • Großer Farb-Touchscreen für Programmierung und Bedienung
  • Zwei Modelle für die Verarbeitung von Einzel- oder Achtproben
  • Integrierte Reagenzienrechner für die Probenvorbereitung
  • Kompakt und tragbar (279,4 × 152,4 mm Stellfläche)
Probenvolumen: 1 bis 20 µl
Kompatible Probengefäße: 0,5 ml transparentes dünnwandiges PCR-Gefäß
Linearitätsbereich: Fünf Größenordnungen
Sensitivität: dsDNA: 0,01 ng/µl, ssDNA: 0,05 ng/µl, RNA: 0,25 ng/µl, microRNA: 0,05 ng/µl
Kalibrierung: 2 oder 3 Punkte
Bedienfeld: 127 mm Farb-Touchscreen
Arbeitsumgebung: 15 bis 30 °C, <75 % relative Luftfeuchtigkeit, Innenbereich
Zertifizierung:
Zubehördetails: Das VWR® High Sensitivity dsDNA Quantification Kit (separat erhältlich) bietet eine genaue Methode zur Quantifizierung von dsDNA-Proben, wenn Empfindlichkeit erforderlich ist. Hochselektiv für dsDNA vs. RNA. Das Kit enthält konzentriertes Fluoreszenzreagenz, Verdünnungspuffer und dsDNA-Standards. Nachweisbereich von 0,1 bis 120 ng.
Das hochempfindliche Quantifizierungskit VWR® 1X dsDNA (separat erhältlich) wurde speziell für die effiziente und genaue Quantifizierung von dsDNA entwickelt. Vorgemischte Arbeitslösung spart Vorbereitungszeit. Das Kit ist hochselektiv für dsDNA gegenüber RNA und bietet hervorragende Stabilität, einen linearen Dynamikbereich und hohe Empfindlichkeit. Das Kit enthält eine vorgemischte Fluoreszenzlösung und dsDNA-Standards. Nachweisbereich von 0,1 bis 120 ng.
Das VWR® Broad Range dsDNA Quantification Kit (separat erhältlich) bietet eine genaue Methode zur Quantifizierung von dsDNA-Proben für eine große Bandbreite an DNA-Mengen. Hochselektiv für dsDNA vs. RNA. Das Kit enthält konzentriertes Fluoreszenzreagenz, Verdünnungspuffer und dsDNA-Standards. Nachweisbereich von 4 bis 2000 ng.
Das VWR® 1X dsDNA Broad Range Quantification Kit (separat erhältlich) wurde speziell für die effiziente und genaue Quantifizierung von dsDNA entwickelt. Vorgemischte Arbeitslösung spart Vorbereitungszeit. Das Kit ist hochselektiv für dsDNA gegenüber RNA und bietet hervorragende Stabilität, einen linearen Dynamikbereich und hohe Empfindlichkeit. Das Kit enthält eine vorgemischte Fluoreszenzlösung und dsDNA-Standards. Nachweisbereich von 4 bis 2000 ng.
Das VWR® ssDNA-Quantifizierungskit (separat erhältlich) ist für die Quantifizierung von Oligonukleotiden oder langer ssDNA konzipiert. Kontaminierende Proteine und Nukleotide werden nicht erkannt und beeinträchtigen die Ergebnisse nicht. Das ssDNA-Kit toleriert auch Verunreinigungen durch Salze, Lösungsmittel und Reinigungsmittel. Das Kit enthält konzentriertes Fluoreszenzreagenz, Verdünnungspuffer und ssDNA-Standards. Nachweisbereich 1 bis 200 ng.
Das VWR® High Sensitivity RNA-Quantifizierungskit (separat erhältlich) ist hochselektiv für RNA in Gegenwart von DNA und toleriert häufige Verunreinigungen wie freie Nukleotide, Salze, Lösungsmittel, Reinigungsmittel und Proteine. Das Kit enthält konzentriertes Fluoreszenzreagenz, Verdünnungspuffer und RNA-Standards. Dieses Kit bietet einen Nachweisbereich von 4 bis 200 ng.
Das VWR® Broad Range RNA-Quantifizierungskit (separat erhältlich) ist hochselektiv für RNA in Gegenwart von DNA und toleriert häufige Verunreinigungen wie freie Nukleotide, Salze, Lösungsmittel, Detergenzien und Proteine. Das Kit enthält konzentriertes Fluoreszenzreagenz, Verdünnungspuffer und RNA-Standards. Dieses Kit bietet einen Nachweisbereich von 10 bis 1200 ng.
Optisch klare Mikroröhrchen (separat erhältlich) haben ein Gesamtvolumen von 0,5 ml und verfügen über einen Schnappverschluss.  Kompatibel mit dem VWR®-Fluorometer und anderen gängigen Fluorometerinstrumenten.
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
  • Wellenlänge:
    Excitation: Blue: 460 - 480 nm, Red: 630 - 650 nm; Emission: Green: 500 - 535 nm, Red: 670 - 710 nm
  • Bezeichnung:
    VWR® Fluorometer, 100 - 240 VAC
  • Seq:
    2
  • Cat. No.:
    VWRI210-000157.
  • Scan-Geschwindigkeit:
    ≤5 s/Probe
  • Stromzufuhr:
    100 - 240 VAC
  • B×T×H:
    10,8×24,1×5,7 cm
  • Detektor:
    Silizium Photomultiplier
  • Probenhandhabung:
    1 (Probendurchsatz)
  • Lichtquelle:
    LED
  • Gewicht:
    0,5 kg
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VWRI210-000159.
    VWR® DS-DNA HS quant Kit, 100 Assays
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 Assays - 127,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VWRI210-000160.
    VWR® 1× ready-to-use DS-DNA hs quant kit, 100 assays
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 Assays - 132,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VWRI210-000161.
    VWR® DS-DNA BR quant Kit, 100 Assays
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 Assays - 127,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VWRI210-000162.
    VWR® 1× ready-to-use DS-DNA BR quant kit, 100 assays
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 Assays - 132,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VWRI210-000163.
    VWR® SS-DNA quant Kit, 100 Assays
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 Assays - 127,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VWRI210-000164.
    VWR® RNA HS quant Kit, 100 Assays
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 Assays - 127,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VWRI210-000165.
    VWR® RNA BR quant Kit, 100 Assays
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 Assays - 127,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VWRI210-000166.
    VWR® Fluorometerröhrchen 0,5 ml, 250 pro Packung
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 250 ST - 68,60 €