NANOCOLOR® Photometrisches Standard-Testkit für Ortho-Phosphat
Photometrische Testkits zur Bestimmung von ortho-Phosphat in Wasserproben.
Gebrauchsfertige Reagentien für bis zu 500 Bestimmungen
- Ausgezeichnete Empfindlichkeit und Genauigkeit aufgrund der Messungen in 50-mm-Küvetten
- Geringe Kosten pro Bestimmung
- Einfache Verdünnung für die Analyse von höheren Konzentrationen
Die Testkits werden in rechteckigen 10 oder 50-mm-Küvetten bewertet. Sie sind auf NANOCOLOR® Photometern vorprogrammiert und auch mit METTLER TOLEDO Easy VIS und Easy UV kompatibel. Programmierdaten für andere Spektralphotometer sind verfügbar.
Meerwasseranalyse: Ja
Gefährliches Material: Ja
Anmerkung: Messbereich auf NANOCOLOR VIS II
:
:
Lieferung in robuster Box mit Reagentien.
- Modell:MANA91878
- Platform:NANOCOLOR® standard tests
- Lagertemperatur:15…25 °C
- Haltbarkeit (Monate):36
- Gewicht:619,5 g including packaging
Frequently Bought Together