NANOCOLOR®, Photometrisches Standard-Testkit für Ammonium
Catalog # 634-8126
Supplier: MACHEREY-NAGEL
CAS Number:
Specifications
- Chemische Methode:Indophenol
- VE:1 KIT
- Bezeichnung:NANOCOLOR® Ammonium 50, Test-Nr. 1-05
- Abmessungen:160×110×130 mm (Including packaging)
- Platform:NANOCOLOR® standard tests
- Lagertemperatur:15...25 °C
- Haltbarkeit (Monate):12
- Gewicht:238,7 g (inklusive Verpackung)
- Für Gerät:UV/VIS II; VIS II; Advance; 500 D; MT Easy VIS; MT Easy UV
- Tests pro Kit:100
- Messbereich:0,01 - 2,0 mg/L (NH₄ - N); 0,01 - 2,5 mg/L (NH₄⁺)
Specifications
About this item
Photometrisches Testkit zur Bestimmung von Ammonium in Wasserproben.
Gebrauchsfertige Reagentien für bis zu 500 Bestimmungen
- Ausgezeichnete Empfindlichkeit und Genauigkeit aufgrund der Messungen in 50-mm-Küvetten
- Geringe Kosten pro Bestimmung
- Einfache Verdünnung für die Analyse von höheren Konzentrationen
Die Testkits werden in rechteckigen 10 oder 50-mm-Küvetten bewertet. Sie sind auf NANOCOLOR® Photometern vorprogrammiert und auch mit METTLER TOLEDO Easy VIS und Easy UV kompatibel. Programmierdaten für andere Spektralphotometer sind verfügbar.
Meerwasseranalyse: Nein
Gefährliches Material: Ja
Anmerkung: Messbereich auf NANOCOLOR VIS II
Ordering information:
Delivery: Robuste Box mit Reagentien für 100 Tests.