AuftragsverfolgungKontakt
PYREX®-Rollerflasche | Avantor
PYREX®-Rollerflasche
Rollerflasche, GL 45-Gewinde, Ø außen 110 mm, Wachstumsfläche: 670 cm² (effektiv), 820 cm² (insgesamt),
Artikelnr. BIBB1528/02
Anbieter:   SciLabware
PYREX®-Rollerflasche
Artikelnr. BIBB1528/02
Anbieter:  SciLabware
PYREX®-Rollerflasche
Rollerflasche, GL 45-Gewinde, Ø außen 110 mm, Wachstumsfläche: 670 cm² (effektiv), 820 cm² (insgesamt),
Preis
388,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents
Diese PYREX®-Rollflaschen wurden für die Verwendung in Verbindung mit Rollapparaten entwickelt und eignen sich ideal für die Kultivierung großer Mengen verankerungsabhängiger Zellen.
  • Ideal für die Arbeit mit Zellkulturen
  • Weithals für einfache Zellernte
  • Ungiftiger Schraubverschluss aus Polypropylen
  • Autoklavierbar bis 121 °C
  • Passt auf Standard-Rollergeräte
Die Konstruktion aus PYREX®-Borosilikatglas wurde speziell für die Oberflächenbeschaffenheit und optische Klarheit ausgewählt. Diese Flasche kann mit Membranschraubverschlüssen verwendet werden, um eine Gasübertragung zu ermöglichen.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Caution:
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Rollerflasche, GL 45-Gewinde, Ø außen 110 mm, Wachstumsfläche: 670 cm² (effektiv), 820 cm² (insgesamt)