ContactUsLinkComponent
KIMBLE® KIMAX® Non-Mercury Thermometer for Pycnometer, 14 to 38 °C
Catalog # SCER15123N-2538
Supplier:  DWK Life Sciences
undefined
KIMBLE® KIMAX® Non-Mercury Thermometer for Pycnometer, 14 to 38 °C
Catalog # SCER15123N-2538
Supplier:  DWK Life Sciences
Specifications
  • Eintauch-Tiefe:
    28 mm
  • Messbereich:
    14...38 °C
Specifications
About this item
Dieses quecksilberfreie Thermometer ist für die Verwendung in Kombination mit einem Pyknometer für die spezifische Dichte (10 oder 25 ml) konzipiert.
  • Hergestellt aus Borosilikatglas 3,3
  • Enthält kein Quecksilber
  • Verfügt über die gleiche Unterteilung, Eintauchtiefe und Präzision wie quecksilbergefüllte Thermometer
  • Sicherer und umweltfreundlicher als quecksilbergefüllte Thermometer
Mittellanges Standard-Konus-¹⁰/₁₈-Thermometer mit einem Temperaturbereich von 14 bis 38 °C. Genau auf ±0,5 °C.
Certifications:
Ordering information:
Delivery:
Caution: