- Bezeichnung:COVID mini 576 Proben
- Kompatibel mit:R10.4.1 Durchflusszellen
- No. of reactions:576
Eine einfache, skalierbare und schnelle Methode zur Sequenzierung von bis zu 576 SARS-CoV-2-Proben. Enthält alle Oxford Nanopore-Sequenzierungsreagenzien für die schnelle Gesamtgenomsequenzierung von SARS-CoV-2.
Midnight-Erweiterungskit mit RT-PCR-Reagenzien und Primern zur Amplifikation von SARS-CoV-2 aus Eingangs-RNA
- Schnelle Barcoding Kits 96 V14 zum Barcode-Erstellen und Vorbereiten des amplifizierten Materials für die Sequenzierung
- MinION/GridION-Durchflusszellen zur Durchführung der Sequenzierung auf MinION- oder GridION-Geräten
Das COVID Mini V14-Paket enthält:
- 1× Midnight-Erweiterungskit (EXP-MRT001)
- 2× Schnelles Barcoding Kit 96 V14 (SQK-RBK114.96)
- 6× MinION/GridION-Durchflusszellen (FLO-MIN114)
Die Midnight-Methode amplifiziert das SARS-CoV-2-Genom in 29 überlappenden Amplikons (~1.200 bp lang). Durch die Amplifikation längerer Amplikons kann die schnelle Chemie von Oxford Nanopore eingesetzt werden, sodass Benutzer schnell einen Barcode anbringen, Proben bündeln und sie für die Sequenzierung anpassen können. Diese Methode ist einfach und schnell anzuwenden. Sie ermöglicht schnelle Durchlaufzeiten, die bei der Überwachung neuer bedenklicher Varianten hilfreich sein können.
Das Protokoll bietet eine robuste Vollgenomabdeckung über einen weiten Bereich von Ct-Werten.
Benutzer können die Bibliotheksvorbereitung mit einer Oxford Nanopore-Analyselösung kombinieren, um einen vollständigen End-to-End-Workflow zu ermöglichen. Der Workflow und das Paket sind für die gleichzeitige Ausführung von 96 Proben ausgelegt. Benutzer, die in Vielfachen von 24 arbeiten möchten, müssen 3× Flow Cell Wash Kits (EXP-WSH004) kaufen.
Probenmultiplexing: ≤96
Durchflusszellen und Kits werden zusammen bei 2 bis 8 °C versandt. Die Verpackung ist so konzipiert, dass die Durchflusszellen vor dem Einfrieren geschützt sind. R10.4.1 Durchflusszellen können ungeöffnet bei 2 bis 8 °C 12 Wochen oder ungeöffnet einen Monat bei Raumtemperatur gelagert werden. Kits sollten bei ‒20 °C gelagert werden. Oxford Nanopore Technologies schätzt die Nutzungsdauer des Produkts auf 3 Monate ab Erhalt durch den Kunden.
Nicht zur Verwendung für die Gesundheitsbewertung oder zur Diagnose, Behandlung, Linderung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten oder Beschwerden vorgesehen.