Specifications
- Bezeichnung:Schüttel- und Heizmodul Teleshake 95 für Liquid-Handling-Station Lieferumfang Heiz-/Schüttelmodul mit Zentrierplatte, inkl. universeller Adapterplatte mit flachem Boden.
Specifications
About this item
Mit dem Teleshake 95 Modul ist das Schütteln und Erhitzen von Proben in Mikroplatten und PCR-Verbrauchsmaterialien direkt im Pipettierroboter der Liquid Handling Station von BRAND möglich, ohne die Platten aus dem Roboter zu entfernen.
Zum Schütteln und Erhitzen von 96-Well- und 384-Well-Mikroplatten und PCR-Platten
- Schüttelfrequenzbereich 100 - 1900 U/min
- Maximale Temperatur 90 °C
Spart Zeit und reduziert das Risiko einer Probenkontamination. Zu den Anwendungen gehören Probeninkubation und intensives Rühren von Proben während der Reaktion bei Raumtemperatur oder höher. Dank seines modularen Designs ist die Installation des Heiz-Schüttlers einfach. Legen Sie es einfach auf den Arbeitstisch der Liquid Handling Station und verbinden Sie es über einen USB-Anschluss mit einem PC oder Notebook und dem mitgelieferten Controller.