ContactUsLinkComponent
Water ≥99.9%, LiChrosolv®, PFAS-Qualität, Supelco®
Artikelnr. 1047351000.
Lieferant:  Merck
New Product
   Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
CAS-Nummer:  
undefined
Water ≥99.9%, LiChrosolv®, PFAS-Qualität, Supelco®
Artikelnr. 1047351000.
Lieferant:  Merck
New Product
   Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Packung:
    Borosilicate glass bottle
  • VE:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Environmentally Preferable:
    Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
  • Umweltzertifizierung:
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and After discussion
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • EPA 533/537.1 Tested:
    Conforms
  • UHPLC Gradient (at 230 nm):
    ≤2.0 mAU
  • Evaporation Residue:
    ≤0.7 mg/l
  • Titratable Acid (meq/g):
    ≤0.001
  • Titratable Base (meq/g):
    ≤0.0002
Spezifikation Testergebnisse
Über diesen Artikel
Synonyme: Hydrogen oxide
 :
 :18,02 g/mol
Lagertemperatur:Room Temperature
CAS-Nummer:7732-18-5
Formel:H₂O
MDL-Nummer:MFCD00011332