AuftragsverfolgungKontakt
Human Recombinant Hemopexin (from E. coli) | Avantor
Human Recombinant Hemopexin (from E. coli)
Artikelnr. ABCAAB177679-100
Marketsource
Anbieter:   Abcam
Human Recombinant Hemopexin (from E. coli)
Artikelnr. ABCAAB177679-100
Anbieter:  Abcam
Marketsource
CAS Nummer:  
Human Recombinant Hemopexin (from E. coli)
Human Recombinant Hemopexin (from E. coli)
CAS Nummer:  
Preis
544,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 µG
Product Details & Documents
Recombinant Human Hemopexin protein (denatured) is a Human Full Length protein, in the 24 to 462 aa range, expressed in Escherichia coli, with >85% purity and suitable for SDS-PAGE.
Achtung! Bitte beachten: All products are FOR RESEARCH USE ONLY. PRODUCTS ARE NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC PROCEDURES. Customer is granted a limited use non-exclusive licence for its own internal research. Any control manufacturer supplies with a Product is limited to use only to validate the relevant Product. By using the Product, Customers agree not to attempt to reverse engineer or otherwise perform any compositional, structural, functional or other analyses directed to learning the methodology, formulae, sequences, processes, make-up or production of any of the Products or portions thereof.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Form:
    Liquid
  • Transporttemperatur:
    20
  • Validierte Anwendungen:
    SDS-PAGE
  • Purity:
    >85%
  • Spezies:
    Human
  • Konzentration:
    1 mg/ml
  • Biologische Aktivität:
    Standard
  • Zusammensetzung:
    pH: 8; Constituents: 10% Glycerol (glycerin, glycerine), 2,4% Urea, 0,32% Tris HCl
  • Cat. No.:
    ABCAAB177679-100
  • Ursprung:
    E. coli
  • Tierfrei:
    N
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Lagerbedingungen:
    Store at −20 °C
  • Protein/Peptid-Name:
    Hemopexin
  • Proteinsynonym:
    Beta-1B-glycoprotein|HPX
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.