AuftragsverfolgungKontakt
Human Recombinant EAF1 (from E. coli) | Avantor
Human Recombinant EAF1 (from E. coli)
Artikelnr. ABCAAB177621-50
Marketsource
Anbieter:   Abcam
Human Recombinant EAF1 (from E. coli)
Artikelnr. ABCAAB177621-50
Anbieter:  Abcam
Marketsource
CAS Nummer:  
Human Recombinant EAF1 (from E. coli)
Human Recombinant EAF1 (from E. coli)
CAS Nummer:  
Preis
544,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 µG
Product Details & Documents
Recombinant Human EAF1 protein is a Human Fragment protein, in the 182 to 268 aa range, expressed in Escherichia coli, with >95% purity and suitable for SDS-PAGE, MS.
Achtung! Bitte beachten: All products are FOR RESEARCH USE ONLY. PRODUCTS ARE NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC OR THERAPEUTIC PROCEDURES. Customer is granted a limited use non-exclusive licence for its own internal research. Any control manufacturer supplies with a Product is limited to use only to validate the relevant Product. By using the Product, Customers agree not to attempt to reverse engineer or otherwise perform any compositional, structural, functional or other analyses directed to learning the methodology, formulae, sequences, processes, make-up or production of any of the Products or portions thereof.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Form:
    Liquid
  • Transporttemperatur:
    20
  • Validierte Anwendungen:
    MS, SDS-PAGE
  • Purity:
    >95%
  • Spezies:
    Human
  • Konzentration:
    0,5 mg/ml
  • Biologische Aktivität:
    Standard
  • Zusammensetzung:
    pH: 8, Constituents: 10% Glycerol (glycerin, glycerine), 0,88% Sodium chloride, 0,32% Tris HCl
  • Cat. No.:
    ABCAAB177621-50
  • Ursprung:
    E. coli
  • Tierfrei:
    N
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Lagerbedingungen:
    Store at −20 °C
  • Protein/Peptid-Name:
    EAF1
  • Proteinsynonym:
    ELL-associated factor 1|EAF1
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.