AuftragsverfolgungKontakt
Rat BMP-2 ELISA Kit | Avantor
Rat BMP-2 ELISA Kit
Rat BMP-2 ELISA kit, 96 tests
Artikelnr. ABCAAB213900-96
Anbieter:   Abcam
Rat BMP-2 ELISA Kit
Artikelnr. ABCAAB213900-96
Anbieter:  Abcam
CAS Nummer:  
Rat BMP-2 ELISA Kit
Rat BMP-2 ELISA Kit
Rat BMP-2 ELISA kit, 96 tests
CAS Nummer:  
Preis
779,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 96 Tests
Product Details & Documents
Rat BMP-2 ELISA kit is a Sandwich (quantitative) ELISA kit for the measurement of Rat BMP-2 in Rat in Tissue, cell culture supernatant, Serum samples.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Rat BMP-2 ELISA kit
  • Tests pro Kit:
    96 tests
  • Empfindlichkeit:
    2 pg/ml
  • Reaktivität der primären Antikörper:
    Rat
  • Testdauer:
    Multiple steps
  • Time to Results:
    3 h 30 min
  • Cat. No.:
    ABCAAB213900-96
  • Lagertemperatur:
    4 °C
  • Format:
    Pre-coated
  • Target protein:
    BMP2
  • Erkennungsmethode:
    Colorimetric
  • Testtyp:
    Sandwich
  • Probentyp:
    Tissue, cell culture supernatant, serum
  • Erfassungsbereich:
    31,2 - 2000 pg/ml
  • Regulatory status:
    RUO