Human CD62E ELISA Set (without plates)
Anbieter: Abcam
Über diesen Artikel
Human CD62E ELISA Set (without plates) is a Sandwich (quantitative) ELISA kit for the measurement of Human CD62E ELISA Set (without plates) in Human in Plasma, Cell culture supernatant, Serum samples.
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Human CD62E ELISA Set (without plates) is a Sandwich (quantitative) ELISA kit for the measurement of Human CD62E ELISA Set (without plates) in Human in Plasma, Cell culture supernatant, Serum samples.
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
Spezifikationen
- Catalog No:
- ABCAAB47348-480
- ABCAAB47348-10X96
- Target protein:
- CD62E
- CD62E
- Reaktivität der primären Antikörper:
- Human
- Human
- Testtyp:
- Sandwich
- Sandwich
- Format:
- Pre-coated
- Pre-coated
- Testdauer:
- Multiple steps
- Multiple steps
- Empfindlichkeit:
- 0,5 ng/ml
- 0,5 ng/ml
- Erfassungsbereich:
- 1 - 32 ng/ml
- 1 - 32 ng/ml
- Erkennungsmethode:
- Colorimetric
- Colorimetric
- Probentyp:
- Plasma, Cell culture supernatant, Serum
- Plasma, Cell culture supernatant, Serum
- Time to Results:
- 2 h 15 min
- 2 h 15 min
- Regulatory status:
- RUO
- RUO
- Lagertemperatur:
- 4 °C
- 4 °C
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
- BezeichnungTests pro KitVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.ABCAAB47348-480Target proteinCD62EReaktivität der primären AntikörperHumanTesttypSandwichFormatPre-coatedTestdauerMultiple stepsEmpfindlichkeit0,5 ng/mlErfassungsbereich1 - 32 ng/mlErkennungsmethodeColorimetricProbentypPlasma, Cell culture supernatant, SerumTime to Results2 h 15 minRegulatory statusRUOLagertemperatur4 °C - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.ABCAAB47348-10X96Target proteinCD62EReaktivität der primären AntikörperHumanTesttypSandwichFormatPre-coatedTestdauerMultiple stepsEmpfindlichkeit0,5 ng/mlErfassungsbereich1 - 32 ng/mlErkennungsmethodeColorimetricProbentypPlasma, Cell culture supernatant, SerumTime to Results2 h 15 minRegulatory statusRUOLagertemperatur4 °C
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.