Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Human LECT2 ELISA Kit | Avantor

Human LECT2 ELISA Kit

Human LECT2 ELISA kit, 96 tests
Artikelnr. ABCAAB269554-1X96
Anbieter:   Abcam
Human LECT2 ELISA Kit
Artikelnr. ABCAAB269554-1X96
Anbieter:  Abcam
CAS Nummer:  
Human LECT2 ELISA Kit
Human LECT2 ELISA Kit

Human LECT2 ELISA kit, 96 tests

CAS Nummer:  
Preis
846,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents

Human LECT2 ELISA kit is a single-wash 90-min Simplestep used to quantify Human LECT2 with a sensitivity of 0.706 ng/ml. The assay uses a simple mix-wash-read protocol with just one incubation and one wash step. Colorimetric Sandwich ELISA - 450 nm readout: works on any standard plate reader.

Spezifikationen

Spezifikationen

  • Bezeichnung:
    Human LECT2 ELISA kit
  • Tests pro Kit:
    96 tests
  • Empfindlichkeit:
    0,706 ng/ml
  • Reaktivität der primären Antikörper:
    Human
  • Testdauer:
    One step
  • Time to Results:
    1 h 30 min
  • Cat. No.:
    ABCAAB269554-1X96
  • Lagertemperatur:
    4 °C
  • Format:
    Pre-coated
  • Target protein:
    LECT2
  • Erkennungsmethode:
    Colorimetric
  • Testtyp:
    Sandwich
  • Probentyp:
    Tissue extracts, heparin plasma, citrate plasma, serum, EDTA plasma
  • Erfassungsbereich:
    1,56 - 100 ng/ml
  • Regulatory status:
    RUO

Spezifikationen

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.