Mouse IL-2 ELISPOT Set
Anbieter: Abcam
Über diesen Artikel
Mouse IL-2 ELISPOT Set is a ELISPOT Set for the sensitive detection of Mouse IL-2 production in a single cell suspension.
4 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Mouse IL-2 ELISPOT Set is a ELISPOT Set for the sensitive detection of Mouse IL-2 production in a single cell suspension.
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
Spezifikationen
- Catalog No:
- ABCAAB46623-480
- ABCAAB46623-20X96
- ABCAAB46623-10X96
- ABCAAB46623-15X96
- Antigen-Symbol:
- IL-2
- IL-2
- IL-2
- IL-2
- Processing time:
- Multiple steps
- Multiple steps
- Multiple steps
- Multiple steps
- Product type:
- Uncoated
- Uncoated
- Uncoated
- Uncoated
- Regulatory status:
- RUO
- RUO
- RUO
- RUO
- Probentyp:
- Suspension cells
- Suspension cells
- Suspension cells
- Suspension cells
- Species reactivity:
- Mouse
- Mouse
- Mouse
- Mouse
- Lagertemperatur:
- 4 °C
- 4 °C
- 4 °C
- 4 °C
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
- BezeichnungTests pro KitVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.ABCAAB46623-480Antigen-SymbolIL-2Processing timeMultiple stepsProduct typeUncoatedRegulatory statusRUOProbentypSuspension cellsSpecies reactivityMouseLagertemperatur4 °C - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.ABCAAB46623-20X96Antigen-SymbolIL-2Processing timeMultiple stepsProduct typeUncoatedRegulatory statusRUOProbentypSuspension cellsSpecies reactivityMouseLagertemperatur4 °C - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.ABCAAB46623-10X96Antigen-SymbolIL-2Processing timeMultiple stepsProduct typeUncoatedRegulatory statusRUOProbentypSuspension cellsSpecies reactivityMouseLagertemperatur4 °C - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.ABCAAB46623-15X96Antigen-SymbolIL-2Processing timeMultiple stepsProduct typeUncoatedRegulatory statusRUOProbentypSuspension cellsSpecies reactivityMouseLagertemperatur4 °C
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.