Human TNF alpha ELISPOT Set
Anbieter: Abcam
Über diesen Artikel
4 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
Spezifikationen
- Catalog No:
- ABCAAB46550-480
- ABCAAB46550-20X96
- ABCAAB46550-15X96
- ABCAAB46550-10X96
- Antigen-Symbol:
- TNF alpha
- TNF alpha
- TNF alpha
- TNF alpha
- Form:
- Uncoated
- Uncoated
- Uncoated
- Uncoated
- Processing time:
- Multiple steps
- Multiple steps
- Multiple steps
- Multiple steps
- Regulatory status:
- RUO
- RUO
- RUO
- RUO
- Species reactivity:
- Human;Monkey
- Human;Monkey
- Human;Monkey
- Human;Monkey
- Lagertemperatur:
- 4 °C
- 4 °C
- 4 °C
- 4 °C
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
- BezeichnungTests pro KitVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.ABCAAB46550-480Antigen-SymbolTNF alphaFormUncoatedProcessing timeMultiple stepsRegulatory statusRUOSpecies reactivityHuman;MonkeyLagertemperatur4 °C - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.ABCAAB46550-20X96Antigen-SymbolTNF alphaFormUncoatedProcessing timeMultiple stepsRegulatory statusRUOSpecies reactivityHuman;MonkeyLagertemperatur4 °C - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.ABCAAB46550-15X96Antigen-SymbolTNF alphaFormUncoatedProcessing timeMultiple stepsRegulatory statusRUOSpecies reactivityHuman;MonkeyLagertemperatur4 °C - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.ABCAAB46550-10X96Antigen-SymbolTNF alphaFormUncoatedProcessing timeMultiple stepsRegulatory statusRUOSpecies reactivityHuman;MonkeyLagertemperatur4 °C