Human IL-4 ELISpot Kit
Anbieter: Abcam
Über diesen Artikel
Human IL-4 ELISpot Kit is a ELISpot Kit for the sensitive detection of Human IL-4 production in a single cell suspension.
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Human IL-4 ELISpot Kit is a ELISpot Kit for the sensitive detection of Human IL-4 production in a single cell suspension.
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
Spezifikationen
- Catalog No:
- ABCAAB281966-1X96
- ABCAAB281966-5X96
- Antigen-Symbol:
- IL-4
- IL-4
- Processing time:
- Multiple steps
- Multiple steps
- Regulatory status:
- RUO
- RUO
- Probentyp:
- Suspension cells
- Suspension cells
- Species reactivity:
- Human
- Human
- Lagertemperatur:
- 4 °C
- 4 °C
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
- BezeichnungTests pro KitVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.ABCAAB281966-1X96Antigen-SymbolIL-4Processing timeMultiple stepsRegulatory statusRUOProbentypSuspension cellsSpecies reactivityHumanLagertemperatur4 °C - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.ABCAAB281966-5X96Antigen-SymbolIL-4Processing timeMultiple stepsRegulatory statusRUOProbentypSuspension cellsSpecies reactivityHumanLagertemperatur4 °C