AuftragsverfolgungKontakt
Human Interferon gamma ELISPOT Set
Human Interferon gamma ELISPOT Set
Anbieter:   Abcam
Human Interferon gamma ELISPOT Set
Anbieter:  Abcam
Zertifikate
Human Interferon gamma ELISPOT Set
4 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Human Interferon gamma ELISPOT Set is a ELISPOT Set for the sensitive detection of Human Interferon gamma production in a single cell suspension.
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • ABCAAB46551-480
  • ABCAAB46551-15X96
  • ABCAAB46551-10X96
  • ABCAAB46551-20X96
  • Antigen-Name:
  • Interferon gamma
  • Interferon gamma
  • Interferon gamma
  • Interferon gamma
  • Form:
  • Uncoated
  • Uncoated
  • Uncoated
  • Uncoated
  • Processing time:
  • Multiple steps
  • Multiple steps
  • Multiple steps
  • Multiple steps
  • Regulatory status:
  • RUO
  • RUO
  • RUO
  • RUO
  • Probentyp:
  • Suspension cells
  • Suspension cells
  • Suspension cells
  • Suspension cells
  • Species reactivity:
  • Human
  • Human
  • Human
  • Human
  • Lagertemperatur:
  • 4 ℃
  • 4 ℃
  • 4 ℃
  • 4 ℃
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Tests pro Kit
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Human Interferon gamma ELISPOT set
    5×96 tests
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 480 Tests
    1 * 480 Tests - 1 110,00 €
    1 110,00 €
    1 * 480 Tests
       1 110,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    ABCAAB46551-480
    Antigen-Name
    Interferon gamma
    Form
    Uncoated
    Processing time
    Multiple steps
    Regulatory status
    RUO
    Probentyp
    Suspension cells
    Species reactivity
    Human
    Lagertemperatur
    4 ℃
  • Human Interferon gamma ELISPOT set
    15×96 tests
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 2 350,00 €
    2 350,00 €
    1 * 1 KIT
       2 350,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    ABCAAB46551-15X96
    Antigen-Name
    Interferon gamma
    Form
    Uncoated
    Processing time
    Multiple steps
    Regulatory status
    RUO
    Probentyp
    Suspension cells
    Species reactivity
    Human
    Lagertemperatur
    4 ℃
  • Human Interferon gamma ELISPOT set
    10×96 tests
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 1 700,00 €
    1 700,00 €
    1 * 1 KIT
       1 700,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    ABCAAB46551-10X96
    Antigen-Name
    Interferon gamma
    Form
    Uncoated
    Processing time
    Multiple steps
    Regulatory status
    RUO
    Probentyp
    Suspension cells
    Species reactivity
    Human
    Lagertemperatur
    4 ℃
  • Human Interferon gamma ELISPOT set
    20×96 tests
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT - 2 790,00 €
    2 790,00 €
    1 * 1 KIT
       2 790,00 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    ABCAAB46551-20X96
    Antigen-Name
    Interferon gamma
    Form
    Uncoated
    Processing time
    Multiple steps
    Regulatory status
    RUO
    Probentyp
    Suspension cells
    Species reactivity
    Human
    Lagertemperatur
    4 ℃