AuftragsverfolgungKontakt
Human CBS ELISA Kit | Avantor
Human CBS ELISA Kit
Human CBS ELISA kit, 96 tests
Artikelnr. ABCAAB316900-96TST
New Product
Anbieter:   Abcam
Human CBS ELISA Kit
Artikelnr. ABCAAB316900-96TST
Anbieter:  Abcam
New Product
CAS Nummer:  
Human CBS ELISA Kit
Human CBS ELISA Kit
Human CBS ELISA kit, 96 tests
CAS Nummer:  
Preis
774,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 Tests
Product Details & Documents
Human CBS ELISA kit is a single-wash 90-min Simplestep used to quantify Human CBS with a sensitivity of 69.062 pg/ml. The assay uses a simple mix-wash-read protocol with just one incubation and one wash step. Colorimetric Sandwich ELISA - 450 nm readout: works on any standard plate reader.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Human CBS ELISA kit
  • Tests pro Kit:
    96 tests
  • Empfindlichkeit:
    69,062 pg/ml
  • Reaktivität der primären Antikörper:
    Human
  • Testdauer:
    One step
  • Time to Results:
    1 h 30 min
  • Cat. No.:
    ABCAAB316900-96TST
  • Lagertemperatur:
    4 °C
  • Format:
    Pre-coated
  • Target protein:
    CBS
  • Erkennungsmethode:
    Colorimetric
  • Testtyp:
    Sandwich
  • Probentyp:
    Cell lysate
  • Erfassungsbereich:
    187,5 - 12000 pg/ml
  • Regulatory status:
    RUO
Spezifikationen