ContactUsLinkComponent
Mouse GCLC ELISA Kit
Artikelnr. ANTIA319406-96
Lieferant:  ANTIBODIES.COM
New Product
CAS-Nummer:  
Mouse GCLC ELISA Kit
Artikelnr. ANTIA319406-96
Lieferant:  ANTIBODIES.COM
New Product
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Testdauer:
    Multiple steps
  • Testtyp:
    Sandwich
  • Format:
    Pre-coated
  • Reaktivität der primären Antikörper:
    Mouse
  • Target protein:
    GCLC
  • Bezeichnung:
    Maus GCLC ELISA-Kit
  • Probentyp:
    Serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids
  • Kreuzreaktivität:
    Mouse GCLC ELISA Kit exhibits high specificity and excellent specificity for the detection of mouse GCLC. No significant cross-reactivity or interference between GCLC and analogues was observed.
  • Erkennungsmethode:
    Colorimetric
  • Time to Results:
    4 hours
  • Shelf life:
    Store for 6 months at 4 °C
  • Erfassungsbereich:
    31,25 - 2000 pg/ml
  • Lagertemperatur:
    4 °C
  • Probenvolumen:
    100 μl
  • Empfindlichkeit:
    18,75 pg/ml
  • Regulatory status:
    RUO
  • Tests pro Kit:
    96 tests
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Das Maus GCLC ELISA-Kit ist ein Sandwich-Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (sELISA) zur quantitativen in vitro Bestimmung von Maus GCLC in Serum, Plasma, Gewebehomogenaten und anderen biologischen Flüssigkeiten.
  • Gebrauchsfertiges ELISA-Kit
  • Testpräzision: Intra-Assay: CV <8%, Inter-Assay: CV <10%
Das Maus GCLC ELISA-Kit nutzt die Sandwich-Enzymimmunoassay-Technik zur quantitativen Messung von Maus GCLC in Serum, Plasma, Gewebehomogenaten und anderen biologischen Flüssigkeiten. Eine 96-Well-Mikrotiterplatte ist mit einem GCLC-spezifischen Antikörper vorbeschichtet. Die Standards und Testproben werden in die Wells gegeben, und das in jeder Probe vorhandene GCLC wird durch den immobilisierten Antikörper an die Wells gebunden. Nach der Inkubation werden die Wells gewaschen und anschließend mit biotinyliertem GCLC-Antikörper inkubiert, der das in jeder Well vorhandene GCLC bindet. Nach der Inkubation wird ungebundener biotinylierter Detektionsantikörper durch Waschen entfernt. Ein HRP-Streptavidin-Konjugat wird in die Vertiefungen gegeben und die Mikrotiterplatte inkubiert. Nach Inkubation und Waschen wird die TMB-Substratlösung verwendet, um die enzymatische HRP-Reaktion durch Katalyse zu visualisieren. Dabei entsteht ein blau gefärbtes Produkt, das nach Zugabe einer sauren Stopplösung gelb wird. Die Dichte der gelben Farbe ist proportional zur Menge an GCLC, die in jeder Vertiefung gebunden ist. Die GCLC-Konzentration kann dann durch Ablesen der O.D.-Absorption bei 450 nm in einem Mikroplattenlesegerät und Vergleich mit der Standardkurve berechnet werden.
Certifications:
Delivery: Dies ist ein gebrauchsfertiges ELISA-Kit, das Folgendes enthält: Vorbeschichtete 96-Well-Mikroplatte, gefriergetrockneter Standard, Probenverdünnungspuffer, biotinylierter Detektionsantikörper (100X), Antikörperverdünnungspuffer, HRP-Streptavidin-Konjugat (SABC) (100X), SABC-Verdünnungspuffer, TMB-Substrat, Stopplösung, Waschpuffer (25X), Plattenversiegeler, Folienbeutel und Protokollhandbuch.
Caution: Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke geeignet. Nicht zu Verwendung in Diagnose- oder Therapieanwendungen geeignet.