Recombinant Human NG2 (from HEK293 cells)
Lieferant: ANTIBODIES.COM
New Product
Zertifikate
Über diesen Artikel
Frequently Bought Together
VWR® Ultra-High Performance Centrifuge Tubes
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Zentrifugenröhrchen, konischer Boden, mit flachem Schraubverschluss
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Geradwandige Probenbehälter, mit Schraubverschluss
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Zellkulturflaschen unbehandelt oder behandelt, steril
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, Standard Line
Lieferant: VWR Collection
Probenröhrchen, mit Rand
Lieferant: KARTELL
Storage tubes, MATRIX™
Lieferant: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
VWR®, Mikrozentrifugenröhrchen, leistungsstark
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Probenbehälter mit Schnappdeckel
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Kryoboxen, Karton, 133×133 mm
Lieferant: VWR Collection
Eppendorf Tubes® Microtubes with Screw Cap, 5,0 ml
Lieferant: EPPENDORF
Zellkulturplatten mit mehreren Wells, Costar®
Lieferant: Corning
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Lieferant: Corning
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Einweg-Mikrozentrifugenröhrchen
Lieferant: VWR Collection