AuftragsverfolgungKontakt
Capillary column splitter kits
Capillary column splitter kits
Anbieter:   Agilent
Capillary column splitter kits
Anbieter:  Agilent
Zertifikate
Capillary column splitter kits
3 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
These splitters are used for splitting an injected sample from a single injector into two columns and on to two detectors.
The dimensions of both the columns, length and internal diameter (ID), should be the same so that the vaporized sample will get spilt into almost equal amount on to two columns.
Delivery information: Kit which comes with transfer line, splitter union and necessary ferrules.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Ø int.
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Fixed inlet splitter kit
    0,22 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 645,00 €
    645,00 €
    1 * 1 ST
       645,00 €
  • Fixed inlet splitter kit
    0,32 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 646,00 €
    646,00 €
    1 * 1 ST
       646,00 €
  • Fixed inlet splitter kit
    0,53 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 646,00 €
    646,00 €
    1 * 1 ST
       646,00 €