Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Anbieter: VARIAN
Springe zu:
Über diesen Artikel
Bond Elut empty SPE cartridges are made with high purity polypropylene for cleaner extracts.
- Uniform batch-to-batch size for consistent performance
- Cartridges are available from 1 to 60 ml
Ordering information: Frits has to be ordered separately
6 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Bond Elut empty SPE cartridges are made with high purity polypropylene for cleaner extracts.
- Uniform batch-to-batch size for consistent performance
- Cartridges are available from 1 to 60 ml
Ordering information: Frits has to be ordered separately
Product Family Options
Produktinformationen
- SäulenformKapazitätVerfügbarkeitPreis
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 551-0354Adapterverschlüsse für 1, 3 und 6-ml-Kartuschen von Bond Elut™Einloggen für Verfügbarkeit1 * 15 ST
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VARI12131035Adapterverschlüsse für 3-ml-ASPEC SPE-Systeme von GilsonEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1.000 ST - 1 043,46 €
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- VARI12131034Adapterverschlüsse für 1-ml-ASPEC SPE-Systeme von GilsonEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1.000 ST - 824,54 €