AuftragsverfolgungKontakt
Adapters, receiver, with side socket, Quickfit® | Avantor
Adapters, receiver, with side socket, Quickfit®
14/23 NS, 14/23 NS
Artikelnr. 271-0012
Anbieter:   SciLabware
Adapters, receiver, with side socket, Quickfit®
Artikelnr. 271-0012
Anbieter:  SciLabware
Adapters, receiver, with side socket, Quickfit®
Adapters, receiver, with side socket, Quickfit®
14/23 NS, 14/23 NS
Preis
63,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With side socket inclined at an angle of 105°.
Spezifikationen
  • Kern:
    14/23 NS
  • Hülse:
    14/23 NS
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.