Molecular model: ten-layer DNA, Molymod®
Molecular model of DNA, 640
Artikelnr. SPIRMKS-122-10
Marketsource
Anbieter: SPIRING ENTERPRISES
Molecular model: ten-layer DNA, Molymod®
Artikelnr. SPIRMKS-122-10
Anbieter: SPIRING ENTERPRISES
Marketsource
Springe zu:
Product Details & Documents
Molecular model of compact DNA including ten pairs of bases.
- Height ca. 50 cm
Bestellinformation: Self-assembly kit incl. 640 atoms and 750 connections on a stand.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Molecular model of DNA
- Anzahl Atome:640
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.