Dye-Laser-Küvetten
Product Details & Documents
Hellma® High Precision Quarzglas Dye-Laser-Küvette für spezielle Anwendungen im UV/Vis-Bereich, 10×10 mm Schichtdicke, mit Stopfen.
Küvette aus High Performance Quarzglas
- Wellenlängenbereich von 200 bis 2500 nm
- Schichtdicke: 10×10 mm und bis 10 mm
- PTFE-Deckel
- Volumen: 3500 μl
Hellma® Präzisions-Küvetten werden zu 100% in Deutschland gefertigt und sind für alle gängigen Spektralphotometer geeignet. Höchste Präzision: Hellma® Präzisions-Küvetten zeichnen sich durch höchste Präzision bei Schichtdickengenauigkeit und Parallelität aus. Dies garantiert kontinuierlich reproduzierbare Messergebnisse.
Chemisch resistent und thermisch verbunden: Hellma® Präzisions-Küvetten werden thermisch verbunden und nicht geklebt, sie erhalten dadurch eine sehr hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturen und Chemikalien. Ein ungewolltes Austreten von Flüssigkeiten wird dadurch verhindert. Ausgezeichnete Transmission: Durch die Verwendung ausgewählter High Performance Quarzgläser erhalten Hellma® Präzisions-Küvetten eine exzellente >82% für exakte Messergebnisse.
Sicheres Handling: Hellma® Präzisions-Küvetten haben gefaste Kanten, die ein sicheres und angenehmes Handling ermöglichen. Zudem wird die Gefahr von Absplitterungen minimiert. Nachhaltig: Hellma® Präzisions-Küvetten können problemlos gereinigt und wiederverwendet werden und somit langfristig in Gebrauch bleiben. Eine nachhaltige und umweltfreundliche Alternative.
Zertifizierung: Hellma® Präzisions-Küvetten werden nach EN ISO 9001/EN ISO 14001 hergestellt und erfüllen höchste optische Standards. Die Konformitätserklärung ist als Download auf der Hellma-Website verfügbar. Weitere Zertifikate (Werkszertifikat 2.2 und Abnahmeprüfzeugnis 3.1) sind auf Anfrage erhältlich.
Lieferumfang:
Spezifikationen
- Ext.Ø:12,5×12,5 mm
- Lichtweg:10 mm
- Volumen:3500 µl
- Fenstermaterial:QS: Quarzglas, Hochleistung für Messungen im UV/Vis-Bereich von 200 - 2500 nm
- Bezeichnung:Mit PTFE Stopfen (auf Wunsch mit poliertem Boden)
- Höhe:46 mm
- Spitzenhöhe:8,5 - 20 mm
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.