Mikrozentrifuge, gekühlt, 5427 R (IVD-Version)
Supplier: EPPENDORF
Certificates
About this item
Diese schnelle Mikrozentrifuge wurde für maximale Anwendungsflexibilität konzipiert und ist mit einer Vielzahl verschiedener Rotoren für unterschiedliche Anforderungen kompatibel.
- Kurzzeit-Zentrifugationsfunktion ermöglicht eine schnelle, kurze Zentrifugation mit voreinstellbarer Rotationsgeschwindigkeit
- Sehr leiser Betrieb dank weiter verbessertem Schallschutz
- FastTemp für die schnelle Vorkühlung der Zentrifuge, z. B. von 23 auf 4 °C in ca. 11 Minuten
- Durch fortlaufende Kühlung bleibt die Temperatur nach dem Durchlauf konstant
- Alternativ zu fortlaufender Abkühlung: Öko-Abschaltung des Kompressors (einstellbar nach 1, 2, 4 oder 8 Stunden Inaktivität) für einen geringeren Energieverbrauch
Zu den verfügbaren Rotoren gehören Rotoren mit hoher Kapazität von bis zu 48 Plätzen ebenso wie Hochgeschwindigkeitsrotoren für einen hohen Probendurchsatz.
Ordering information: Die Zentrifuge wird mit oder ohne Rotor geliefert.