AuftragsverfolgungKontakt
Allzweckthermometer
−10…+250 °C, NS 14/23, Blauer Spiritus
Artikelnr. 620-2290
Anbieter:   SciLabware
Allzweckthermometer
Artikelnr. 620-2290
Anbieter:  SciLabware
Allzweckthermometer
−10…+250 °C, NS 14/23, Blauer Spiritus
Preis
167,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spiritusthermometer
Ein integrierter, geschliffener Glaskonus am Schaft ermöglicht den direkten Einbau in Quickfit®-Gelenkapparate. Spiritusthermometer mit blauen oder grünen Spiritus für eine verbesserte Sichtbarkeit.
Spezifikationen
  • Seq:
    01
  • Teilung:
    NS 14/23
  • Füllung:
    Blauer Spiritus
  • Messbereich:
    −10…+250 °C