Membranfilter, Silber
Silver, 0,45 µm, 25 mm
Artikelnr. MILFAG4502550
Anbieter: Merck
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Silbermembranfilter sind für verschiedene Anwendungen geeignet und werden häufig zur Luftüberwachung und Analyse von Partikelverunreinigungen eingesetzt. Sie sind für die Erfassung und Erkennung von Partikeln wie Siliciumdioxid, Ruß, Teerprodukten und Emissionen aus Koksöfen vorgesehen.
- Reine Silberfilter zur Partikelüberwachung
- Hoch beständig gegen thermischen Stress und aggressive Chemikalien
- Niedriger Hintergrund für empfindliche Röntgenbeugungsanalysen
Einsatz zur Luftüberwachung: Asbest, Bleisulfid, kristallines und amorphes Siliciumdioxid.
Spezifikationen
- Ø:25 mm
- Porengröße:0,45 µm
- Typ:Silver