AuftragsverfolgungKontakt
Multi-format Quatrorack systems | Avantor
Multi-format Quatrorack systems
30 mm, Natur, 4/12/32, 50/15/1,5 ml
Artikelnr. GREI999251_1
Anbieter:   Greiner Bio-One
Multi-format Quatrorack systems
Artikelnr. GREI999251_1
Anbieter:  Greiner Bio-One
Multi-format Quatrorack systems
30 mm, Natur, 4/12/32, 50/15/1,5 ml
Preis
74,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ideal for supporting 50 ml centrifuge tubes.
Spezifikationen
  • Für Röhrchen:
    50/15/1,5 ml
  • Bohrung Ø:
    30 mm
  • Anz. Bohrungen:
    4/12/32
  • Farbe:
    Natur
  • Seq:
    07