ContactUsLinkComponent
Schraubdeckelgläschen und Verschlüsse, 16 mm, CrossLab
Catalog # HEWL8010-0022
Supplier:  Agilent
Schraubdeckelgläschen und Verschlüsse, 16 mm, CrossLab
Catalog # HEWL8010-0022
Supplier:  Agilent
Specifications
  • Mit Deckel:
    Nein
  • Ø×H:
    22×37 mm
  • Kapazität:
    6,00 ml
  • Farbe:
    Klar
  • Seq:
    01
  • VE:
    100
Specifications
About this item
Screw caps with 16 mm septa
Product Information