AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Focus
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Focus
Anbieter:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Focus
Anbieter:  VARIAN
Zertifikate
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Focus
4 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Bond Elut™ Focus solid phase extraction cartridges with enhanced polar recovery. Features a unique amide functionalised polar-enhanced sorbent technology that delivers outstanding retention for polar and non-polar analytes.
  • Simple, universal method reduces method validation times
  • 'Power Rinse' delivers cleaner extracts, improving sensitivity
  • Hydrogen bond donor capability increases retention of basic analytes
Rigorous washes using 10 to 20% ACN and MeOH can be used to aggressively remove endogenous matrix interferences. For very polar analytes that are held by strictly polar interactions.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Phase
    Porengröße
    Partikelgröße
    Kapazität
    Bettgewicht
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Straight barrel cartridge
    Focus
    120 Å
    44 µm
    3 ml
    20 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 492,06 €
    492,06 €
    1 * 100 ST
       492,06 €
  • Straight barrel cartridge
    Focus
    120 Å
    44 µm
    6 ml
    50 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 894,10 €
    894,10 €
    1 * 100 ST
       894,10 €
  • Straight barrel cartridge
    Focus
    120 Å
    44 µm
    1 ml
    10 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 3 ST
    1 * 3 ST - 396,92 €
    396,92 €
    1 * 3 ST
       396,92 €
  • Straight barrel cartridge
    Focus
    120 Å
    44 µm
    3 ml
    60 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 540,14 €
    540,14 €
    1 * 100 ST
       540,14 €
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Füllung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • VARIA59660
    Platte mit 96 runden Wells für SPE, Focus™
    10 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 572,88 €