AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction cartridges, EnvirElut™
 :   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, EnvirElut™
 :  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, EnvirElut™
EnvirElut™ sorbents are specially designed for the extraction of a wide range of compounds from aqueous matrices. EnvirElut™ PAH and Pesticides are available in standard SPE straight barrel cartridges, which can be used on conventional vacuum manifolds such as the Vac Elut SPS 24.
  • Extreme purity offers cleanliness in extract
  • High capacity allows for the processing of large sample volumes
  • Broad compound specificity
  • Catalog No:
  • VARI12102158
  • VARI12272005
  • VARI12272004
  • VARI12272001
  • VARI12272011
  • VARI12272020
  • Kohlenstoffbelastung:
  • 18,0%
  • 18,0%
  • 18,0%
  • 18,0%
  • 18,0%
  • Endcapped:
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Surface area:
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
Product Family Options
  • Bezeichnung
    Phase
    Kapazität
    Bettgewicht
  • Straight barrel cartridge NH2
    EnvirElut
    3 ml
    100/500 mg
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 383,62 €
    383,62 €
    1 * 1 ST
       383,62 €
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102158
    Kohlenstoffbelastung
    Endcapped
    Surface area
  • Straight barrel cartridge PAH
    EnvirElut
    6 ml
    1 g
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - 218,92 €
    218,92 €
    1 * 30 ST
       218,92 €
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12272005
    Kohlenstoffbelastung
    18,0%
    Endcapped
    Nein
    Surface area
    500 m²/g
  • Straight barrel cartridge Pesticide
    EnvirElut
    6 ml
    500 mg
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - 180,05 €
    180,05 €
    1 * 30 ST
       180,05 €
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12272004
    Kohlenstoffbelastung
    18,0%
    Endcapped
    Nein
    Surface area
    500 m²/g
  • Straight barrel cartridge oil and grease
    EnvirElut
    20 ml
    5 g
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12272001
    Kohlenstoffbelastung
    18,0%
    Endcapped
    Nein
    Surface area
    500 m²/g
  • Straight barrel cartridge W/20ml Aquasep Celite
    EnvirElut
    20 ml
    1 g
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - 348,84 €
    348,84 €
    1 * 20 ST
       348,84 €
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12272011
    Kohlenstoffbelastung
    18,0%
    Endcapped
    Nein
    Surface area
    500 m²/g
  • Straight barrel cartridge US EPA 1664
    EnvirElut
    20 ml
    1 * 20 ST
    1 * 20 ST - 381,58 €
    381,58 €
    1 * 20 ST
       381,58 €
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12272020
    Kohlenstoffbelastung
    18,0%
    Endcapped
    Nein
    Surface area
    500 m²/g
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.