AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ ENV
Anbieter:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ ENV
Anbieter:  VARIAN
Zertifikate
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ ENV
8 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Bond Elut™ ENV, a PS/DVB polymer, is designed for the extraction of polar organic residues. It contains 125 μm spherical particles with a high degree of cross linking, advantageous for high volume, fast flow-through applications.
  • Provides polar and non-polar modes
  • Strong hydrogen bonding with analytes
  • Resembles unbonded silica in its capabilities
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Phase
    Porengröße
    Partikelgröße
    Kapazität
    Bettgewicht
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Straight barrel cartridge
    ENV
    450 Å
    125 µm
    1 ml
    50 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 302,81 €
    302,81 €
    1 * 100 ST
       302,81 €
  • Straight barrel cartridge
    ENV
    450 Å
    125 µm
    1 ml
    100 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 334,52 €
    334,52 €
    1 * 100 ST
       334,52 €
  • Straight barrel cartridge
    ENV
    450 Å
    125 µm
    3 ml
    100 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 215,85 €
    215,85 €
    1 * 50 ST
       215,85 €
  • Straight barrel cartridge
    ENV
    450 Å
    125 µm
    3 ml
    200 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 209,71 €
    209,71 €
    1 * 50 ST
       209,71 €
  • Straight barrel cartridge
    ENV
    450 Å
    125 µm
    6 ml
    200 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - 178,00 €
    178,00 €
    1 * 30 ST
       178,00 €
  • Straight barrel cartridge
    ENV
    450 Å
    125 µm
    3 ml
    500 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 390,79 €
    390,79 €
    1 * 50 ST
       390,79 €
  • Straight barrel cartridge
    ENV
    450 Å
    125 µm
    6 ml
    500 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - 192,32 €
    192,32 €
    1 * 30 ST
       192,32 €
  • Straight barrel cartridge
    ENV
    450 Å
    125 µm
    6 ml
    1 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - 327,36 €
    327,36 €
    1 * 30 ST
       327,36 €