AuftragsverfolgungKontakt
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Diol | Avantor
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Diol
Anbieter:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ Diol
Anbieter:  VARIAN
Zertifikate
6 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Bond Elut™ Diol (2OH) resembles unbonded silica in its tendency for strong hydrogen bonding with analytes. 2OH can also be employed in the non-polar mode because the hydrocarbon spacer on its functional group provides enough non-polar character for retention of hydrophobic analytes. Bond Elut™ Diol is a listed SPE device for the DIN 14333-1 method on benzimidazole fungicides.
  • Provides polar and non-polar modes
  • Strong hydrogen bonding with analytes
  • Resembles unbonded silica in its capabilities
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • VARI12113009
  • VARI12113035
  • VARI12102067
  • 551-0305
  • 551-0320
  • VARI12256007
  • Kohlenstoffbelastung:
  • 68%
  • 68%
  • 68%
  • 68%
  • 68%
  • 68%
  • Endcapped:
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Nein
  • Surface area:
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
  • 500 m²/g
Spezifikationen
Product Family Options
LRC cartridges
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Phase
    Porengröße
    Partikelgröße
    Kapazität
    Bettgewicht
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LRC-Kartuschen
    Diol
    60 Å
    40 µm
    10 ml
    100 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12113009
    Kohlenstoffbelastung
    68%
    Endcapped
    Nein
    Surface area
    500 m²/g
  • LRC-Kartuschen
    Diol
    60 Å
    40 µm
    10 ml
    500 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 280,30 €
    280,30 €
    1 * 50 ST
       280,30 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12113035
    Kohlenstoffbelastung
    68%
    Endcapped
    Nein
    Surface area
    500 m²/g
Straight barrel cartridges
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Phase
    Porengröße
    Partikelgröße
    Kapazität
    Bettgewicht
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Straight barrel cartridge
    Diol
    60 Å
    40 µm
    1 ml
    50 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 268,03 €
    268,03 €
    1 * 100 ST
       268,03 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12102067
    Kohlenstoffbelastung
    68%
    Endcapped
    Nein
    Surface area
    500 m²/g
  • Straight barrel cartridge
    Diol
    60 Å
    40 µm
    1 ml
    100 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 305,88 €
    305,88 €
    1 * 100 ST
       305,88 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    551-0305
    Kohlenstoffbelastung
    68%
    Endcapped
    Nein
    Surface area
    500 m²/g
  • Straight barrel cartridge
    Diol
    60 Å
    40 µm
    3 ml
    500 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    551-0320
    Kohlenstoffbelastung
    68%
    Endcapped
    Nein
    Surface area
    500 m²/g
  • Straight barrel cartridge
    Diol
    60 Å
    40 µm
    6 ml
    1 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    VARI12256007
    Kohlenstoffbelastung
    68%
    Endcapped
    Nein
    Surface area
    500 m²/g